Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Moppbezug
Hergestellt aus einer wasserstrahlverwinkelten Vliesmischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester
126.00 CHF - 166.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15732416
|
Texwipe™
TX627C |
37,5 x 67,5 cm |
166.00 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15742416
|
Texwipe™
TX630 |
59 x 25 cm |
126.00 CHF
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Die Stoffmischung verbindet die hohe Saugfähigkeit einer Naturfaser mit der Reinheit und Festigkeit eines synthetischen Wischtuchs
- Dank der geringen Partikelzahl, der geringen Konzentration extrahierbarer Substanzen und der Kompatibilität mit Lösungsmitteln eignet sich TechniCloth™ ideal für das allgemeine Abwischen und die Kontrolle ausgelaufener Flüssigkeiten in kontrollierten Umgebungen
- Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Substanzen von entscheidender Bedeutung sind
- Hervorragend geeignet zum Aufnehmen von wässrigen Flüssigkeiten
- Ausgezeichnete Nass- und Trockenfestigkeit durch Polyester
- Hohe Saugfähigkeit durch die Cellulose
- Kompatibel mit den meisten Lösungsmitteln
- Enthält keine chemischen Bindemittel
- Geringe Konzentration extrahierbarer Substanzen
Spezifikation
Polyester-Zellulose |