Learn More
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- With screw caps made of ETFE
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Öffnung | Eng |
| Verschlussmaterial | ETFE |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |