Learn More
Technischer Kalibrierpuffer pH 6,86, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 6.86 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |