Learn More
pH 4,01 technische Kalibrierpuffer, Beutel, Hanna Instruments™
Beschreibung
- Hochwertiger technischer Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 4.01, der NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird
- Genauigkeit von +/- 0.01 pH bei 25 °C
- Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
- HI50004-02 ist ein technischer pH-Kalibrierungspuffer 4.01, hergestellt gemäß ISO 3696/BS 3978
- Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A in einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| pH | 4.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 25 x 20 ml |
| Lösungstyp | Puffer |
| Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
| Geruch | Geruchsneutral |