Learn More
Technical Calibration Buffer pH 13, Hanna Instruments™ Artikelnummer.: 11696920
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Technical Calibration Buffer pH 13, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11696920
20 mL
Click to view available options
Menge:
20 mL
Artikelnummer. 11696920
Marke: Hanna Instruments HI5001302
Verfügbar ab: 11-06-2025
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 13
Physikalische Form Liquid
Menge 20 mL
Lösungstyp Buffer
Zusammensetzung Aqueous Buffer Solution
Geruch Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH 13.00 Buffer Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technical Calibration Buffer pH 13, Hanna Instruments™ >