Learn More
Technische Pufferlösung pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10216304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1000 ml
Verpackung:
1 Flasche
10 Flaschen
25 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10216304 250 ml 25 Flaschen 25 Stück
11745164 250 ml 1 Flasche 250 Milliliter
10595505 1000 ml 10 Flaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216304 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 108812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 CHF
    367.58 CHF / 25 Stück
    Sparen 48.42 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise und rückverfolgbar bis NIST (Nationales Institut für Standards und Technologie), ihre Genauigkeit ist ± pH 0,03.
  • Präzise und NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat, in Großpackungsgröße von 250 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
  • Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
  • Sparsam im Gebrauch
  • Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Menge 250 ml
Verpackung 25 Flaschen