Learn More
Technische Pufferlösung pH 2, WTW™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW, präzise und rückführbar auf PTB/NIST, in Großgrößen von 1 Liter, mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Dieser spezielle Puffer mit pH-Wert 2.00 ist in 1 l-Großpackungen erhältlich
- Alle modernen technischen Pufferlösungen besitzen ein PTB (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat.
- Deren pH-Wert ist ±0,03 genau.
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2 |
Physikalische Form | Flüssigkeits- |
Menge | 1 l |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technische Pufferlösung pH 2, WTW™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur