Learn More
Technischer Puffer für pH, DKD-zertifiziert pH 7.00
34.50 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
250 ml
Verpackung:
6/Packung
Je 1
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 7,00
Typ: DKD
Menge: 250mL
pH bei 25°C: 7,00
Typ: DKD
Menge: 250mL
Spezifikation
pH | 7 |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Je 1 |