Learn More
Technischer Puffer pH 11,00, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11962535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 250 mL
Packungsgröße:
1500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11962535 6 x 250 mL 1500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11962535 Lieferant Mettler Toledo Online Lieferanten-Nr. 51350026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 CHF
    116.12 CHF / 1500 Milliliter
    Sparen 14.88 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rückführbar auf die Primärstandards gemäß den vom NIST ausgewählten Referenzmaterialien.
  • pH 11,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Technischer Puffer pH 11,00, 6 x 250 ml
pH 11
Menge 6 x 250 mL
Lösungstyp Puffer
Verpackung 6 x 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine