Learn More
Techne™ Ersatzblock
Artikelnummer. 12608885
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 0,5 ml
24 x 0,2 ml
30 x 0,5 ml
48 × 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12608885
Marke: Techne™ 9394543
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Teile und Zubehör für den optimalen Betrieb Ihres Techne™ 3 Prime Thermocyclers.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Fassungsvermögen 30 x 0,5 ml
Produkttyp Ersatzblock