Learn More
Techne™ Zubehör für PrimePro 48 Echtzeit-PCR-System
Click to view available options
Anzahl Wells:
48
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Platten und Dichtungen für den Einsatz mit Ihrem Techne PrimePro48 Thermocycler
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Beschreibung | Echtzeit-PCR-Platten für PrimePro 48; 50/Packung |
| Array | 6 x 8 |
| Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Techne PrimePro 48 |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 48 |
| Anzahl pro Packung | 50 |