Learn More
PCRmax™ PCR ACCESSORY: IN SITU HYBRIDISATION ADAPTER
Click to view available options
:
In-situ-Hybridisierungsadapter
Beschreibung
- Geeignet für bis zu 4 Mikroskopobjektträger in Standardgröße mit ähnlicher Wärmeübertragungseffektivität wie PCR-Platten
- Aus einem Stück gefrästem Aluminium
- Die regelmäßige Reinigung kann mit Wasser und milden Laborreinigungsmitteln erfolgen.
- Das Design ermöglicht das einfache Entfernen von Glasobjektträgern über die Eckausschnitte.
- Die Rille um den Rand der Aluminiumplatte ermöglicht das Schließen des Thermocycler-Deckels, ohne dass Glasobjektträger und PCR-Proben beschädigt werden
- Kompatibel mit Thermocycler für 96 x 0,2 ml
Technische Daten:
- Probenkapazität: 4 Glasobjektträger 75 x 25 mm (3 x 1 in.)
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- T x B x H: 80 x 115 x 16mm
- Adaptergenauigkeit bei 55 °C: ±0,2 °C
- Adapteruniformität bei 55 °C: ±0,25 °C
- Gewicht: 150g
Warranty
2 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 100 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 Glasobjektträger , 75 x 25 mm (3 x 1 in.) |
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 150 g |