Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Hybridisierungsinkubatoren, Röhrchen
Click to view available options
Länge (metrisch):
220 mm
240 mm
Außendurchmesser (metrisch):
44 mm
80 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
HB-1D Hybridisierer
HB-3D Hybrigene
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Es können mehrere Röhrchen und anderes Zubehör gleichzeitig für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
- Geringes Probenvolumen, auch bei großen Glasröhrchen.
- Durch die Rotation und das spezielle Design können auch geringe Volumina von bis zu 5 ml verwendet und wiedergewonnen werden.
- Die einzigartigen Einsteckröhrchen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 0 bis 20 U/min können an Ihre speziellen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden.
- Strahlenschutz (Das Schutzgehäuse und das tropffreie Röhrchendesign minimieren das Risiko für den Anwender.)
- Dickes Borosilikatglas sorgt für Haltbarkeit.
- Tropffreies, sicheres und praktisches Design für einfaches Ausgießen
- Mit O-Ring abgedichtete Endkappen verhindern Auslaufen.
- Der Schraubverschluss mit Gewinde zum Entweichen von Luft ermöglicht ein einfaches Öffnen ohne Vakuumprobleme.
- Die Röhrchenbaugruppen verfügen über Adapter für mehrere kleine Glasröhrchen für eine höhere Kapazität.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HB-1D Hybridisierer |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.44 Zoll |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Länge (metrisch) | 240 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Hybridisierungsröhrchen |