Learn More
Techne 5PrimeG Thermocycler mit Gradient
Ermöglicht die Optimierung der Anlasstemperaturen in nur einem Versuch durch einen weiten linearen Gradientenbereich von 19 bis 29 °C. Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG Gradienten-Thermocycler gewährleisten hohe Leistung, hohen Durchsatz und maximale Flexibilität.
Marke:  Techne 5PRIMEG/05
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12698885
  • 4852.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiter, linearer Gradient mit einem Bereich von 29 °°C ermöglicht das Optimieren der Annealing-Temperaturen in einem Experiment
  • Die Gradientenrechnerfunktion zeigt die Temperatur jeder der 12 Spalten an und stellt somit eine einfache Reproduzierbarkeit der thermalen Bedingungen sicher
  • Touchscreen mit Farbschnittstelle (3.5 in. VGA mit graphischer Anzeige) für ein schnelles Einrichten des Programms
  • Programme können per USB zwischen Geräten oder an den Computer übertragen werden
  • Blockoptionen: 96 x 0.2 ml (kompatibel mit Platten mit und ohne Stehrand), 60 x 0.5 ml, 384-Well und Combi-Block (33 x 0.2 ml und 33 x 0.5 ml)
  • Interner Speicher für bis zu 1000 Programme mit unbegrenztem Speicher auf einem USB-Datenstick
  • Kleine, platzsparende Standfläche
  • Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
  • Druck des beheizten Deckels einstellbar
  • Anforderungen an die Elektrik: 100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W
Technische Daten:
  • Block-Temperaturbereich: 10 bis 100 °C (4 °C höchste Stufe)
  • Blockuniformität bei 55°C: < ±0.3 °C
  • Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: < ±0.25 °C
  • Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder aus
  • Maximale Beheizungsgeschwindigkeit: 3.4 °C/s
  • Gradientbereich: 30° bis 80 °C
  • Maximaler Gradient: 29 °C (19 °C für 384)
  • Minimaler Gradient: 1 °C
  • Typ: 8 x Peltier-Element/Block
  • L x B x H: 420 x 240 x 240 mm
  • Gewicht: 9.4 kg
Serviceleistungen
4 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
60 x 0.5 ml
35 °C bis 115 °C oder aus
10 °C bis 100 °C (4 °C letztes Halten)
±0.3 °C
100 – 230 V 50 – 60 Hz, 450 W
29 °C
1000
±25 °C
420 x 240 x 240 mm