Learn More
Techne 3PrimeX Thermocycler
Die flexible Konstruktion ermöglicht die Aufrüstung der Einheit mit einer Gradientendurchlauf-Funktion
Marke:  Techne 3PRIMEX/05
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12698875
  • 4142.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Touchscreen mit Farbschnittstelle (3.5 in. VGA mit graphischer Anzeige) für ein schnelles Einrichten des Programms
  • Programme können per USB zwischen Geräten oder an den Computer übertragen werden
  • Erhöhte Probenkapazität mit einem Fassungsvermögen von 48 x 0.2 ml-Mikroröhrchen, 30 x 0.5 ml-Röhrchen sowie einer halben 96-Well Platte im horizontalem Format
  • Interner Speicher für bis zu 1000 Programme mit unbegrenztem Speicher auf einem USB-Datenstick
  • Kleine, platzsparende Standfläche
  • Automatischer Neustart nach einem Stromausfall
  • Druck des beheizten Deckels einstellbar
  • Anforderungen an die Elektrik: 100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W
Technische Daten:
  • Block-Temperaturbereich: 4 bis 100 °C (4 °C höchste Stufe)
  • Blockuniformität bei 55°C: < ±0.3 °C
  • Temperaturgenauigkeit bei 55 °C: < ±0.25 °C
  • Einstellbare Temperatur für beheizten Deckel: 35 bis 115 °C oder Aus
  • Maximale Beheizungsgeschwindigkeit: 3.0 °C/s
  • Typ: 2 bis 4 Peltierelemente/Block
  • Rüsten Sie mit dem Erwerb des 3PRIMEX/USB auf Gradientenzyklen auf
  • L x B x H: 350 x 210 x 280 mm
  • Gewicht: 6 kg
Serviceleistungen
4 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
30 x 0.5 ml
PrimeX
100 – 230 V 50 – 60 Hz, 155 W