Learn More
Tecator-Indikatorlösung, Reagecon Artikelnummer.: 15570576
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Tecator-Indikatorlösung, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15570576 Alle ansehen Reagecon Produkte
100 ml, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15570576
Marke: Reagecon TECMXI01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
  • Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.1 %
Verpackung Braune Winchester-Flasche GL45
Physikalische Form Flüssig
Verfahren Farbwechsel bei Titration und Analyse, Analyte Color Change
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerTECMX24F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2025 ArtikelnummerTECMXI01
ChargennummerTECMX23B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 ArtikelnummerTECMXI01
ChargennummerTECMX21J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2022 ArtikelnummerTECMXI01
ChargennummerTECMX20D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2021 ArtikelnummerTECMXI01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TECATOR MIXED INDICATOR SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: METHANOL
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tecator-Indikatorlösung, Reagecon >