Learn More
Tebufenozid, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tebufenozide |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 112410-23-8 |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 192°C to 194°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | N′-(4-Ethylbenzoyl)-3,5-dimethyl-N-(1,1-dimethylethyl)benzoylhydrazide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.47 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |