missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tebuconazol, TRC

Artikelnummer. 30132779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132779 10 g 10 Gramm
17965115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT01300010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 107534-96-3
Summenformel C16H22ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 307.82
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (±)- (ZCI), α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol (ACI), (±)-Tebuconazole, 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazole-1-yl-methyl)pentane-3-ol, Atlas, BAY-HWG 1608, Corail, Dedalus 25 WDG, Elite, Elite (fungicide), Ethyltrianol, Etiltrianol, Fenetrazole, Folicur, Folicur 200CE, Folicur 200EC, Folicur 3.6F, Gelseal, Gelseal (fungicide), Greenseal, Hao Li-ke, Helicur 250EW, Horizon, Horizon (fungicide), Horizont, HWG 1608, Microban S 2142, Microban TZ, Miresa, Monsoon, ONLY ONE Flowable, Orius, Orius (fungicide), Orius 25EC, Preventol A 8, Raxil, Raxil 2DS, Raxil Ultra, Rival 200EC, Riza, Rosacur, S 2142, Silvacure, Sparta, Sparta 250EW, Tebu 250EW, Tebu 60, Tebuconazole, Terbutrazole, Timbertreat T
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)Pentan-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tebuconazole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
Formelmasse 307.1451
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.