Learn More
Tebuconazol-tert-butylhydroxy 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326727
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326727 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326727 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17178750AL1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tebuconazole-tert-butylhydroxy
CAS 212267-64-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tebuconazole-tert-butylhydroxy
Versandbedingung +20°C
Summenformel C16 H22 Cl N3 O2
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Pentanediol, 5-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, HWG 2061
InChI-Formel InChI=1S/C16H22ClN3O2/c1-15(2,10-21)16(22,9-20-12-18-11-19-20)8-7-13-3-5-14(17)6-4-13/h3-6,11-12,21-22H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-2,2-Dimethyl-3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)pentan-1,3-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 323.82
Menge 1 mL
Formelmasse 323.1401 g/mol