Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Foodsure Reißfeste Handschuhe aus Naturgummi
Catalog Number p-8013785
Click to view available options
Größe:
7.5
Groß
Klein
Medium
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Für gute Flexibilität, Komfort und Fingerfertigkeit entwickelt
  • Industrieller Schutzhandschuh
  • Starke, aber empfindliche Formulierung
  • Geflockter Naturkautschuk-Handschuh ohne Stützgewebe
  • 100 % Baumwollvelours für guten Tragekomfort
  • Die Griffoberfläche besitzt negative Muster an Handfläche und Fingern für einen guten trockenen Griff
  • Gute Reißfestigkeit
  • Reißfeste Manschette mit Rollrand für ein einfaches Anziehen
  • Nicht empfohlen für fette Nahrungsmittel
Anwendungen:
  • Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -handhabung
  • Fleisch- und Geflügelverarbeitung
  • Fischverarbeitung
Zertifizierung/Konformität 2010, AQL 1.5
Farbe Blau
Latex Free Nein
Material Gummilatex
Größe Groß
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Länge (metrisch) 300 mm