Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP2474-1
Additional Details : CAS : 38641-82-6 Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1,6381-92-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
1 L | |
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
1X Solution, pH 7.6 | |
Farblos | |
Flüssig | |
DNase-frei | |
Nalgene Poly Flasche | |
TE |