Learn More
TE-Puffer, pH 8.0, RNAse-frei
Artikelnummer. 15455059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455059 250 mL 250 Milliliter
15445059 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62745.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Tris-EDTA (TE) buffer solution, pH 8.0 may also be used as a washing buffer. TE buffer is often used to store DNA and RNA while protecting it from degradation. Some protocols use TE 10:0.1 with 0.1 mM EDTA to reduce the interaction of the EDTA with downstream applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trizma wird bei der Formulierung von Pufferlösungen im pH-Bereich zwischen 7.5 und 8.5 verwendet. Tris-Pufferlösungen werden in der Zell- und Molekularbiologie für Prozesse wie die Extraktion und Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren weit verbreitet eingesetzt. Tris-EDTA(TE)-Pufferlösung, pH 8.0, kann auch als Waschpuffer verwendet werden. Der TE-Puffer wird häufig zur Lagerung von DNA und RNA verwendet, während sie gleichzeitig vor Zersetzung geschützt wird. Einige Protokolle verwenden TE 10:0.1 mit 0.1 mM EDTA, um die Interaktion der EDTA mit Downstream-Prozessen zu reduzieren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
200 mM Tris-HCl mit 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer MFCD00236359
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TE buffer
Namenshinweis RNAse free
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.