Learn More
TE-Puffer, pH 7.4, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423039 125 mL 125 Milliliter
15433039 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423039 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60234.=E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der TE-Puffer ist eine häufig verwendete Pufferlösung bei Verfahren mit DNA oder RNA. Sie wird zur Lagerung und Verdünnung von DNA und RNA verwendet. Die Behandlung mit TE-Puffer erhöht die Färbungsintensität von Antikörpern beim immunhistochemischen Nachweis bestimmter Proteine.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
200 mM Tris-HCl mit 20 mM EDTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer MFCD00236359
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TE buffer
Namenshinweis RNAse free
Farbe Nicht ausgewiesen
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 125 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.