Learn More
Thermo Scientific Chemicals TE-Puffer, (20X), pH 8.0, autoklaviert
Artikelnummer. 15434779
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434779 500 mL 500 Milliliter
15424779 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434779 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62388.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Häufig verwendete Pufferlösung bei Verfahren mit DNA oder RNA.  Der TE-Puffer wird häufig zur Lösung von DNA und RNA bei gleichzeitigem Schutz vor Zersetzung verwendet. Dieser Puffer wird mit unterschiedlichen pH-Werten verwendet und ist zum Standardpuffer für die Lagerung von Nukleinsäuren geworden.
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA.  TE buffer functions to solubilize DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer MFCD00236359
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TE buffer
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.