Learn More
Tocris Bioscience™ TDZD 8
Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β
Marca:  Tocris Bioscience™ 6092/10
Encompass
Código de producto. 15737216
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TDZD 8 is a selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.
Especificaciones
Especificaciones
White
327036-89-5
222.26g/mol
Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol
Inhibits GSK 3β
Inhibitor
C10H10N2O2S
NP 01139
Store at -20°C
10 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
For Research Use Only