Learn More
Ohaus™ TD52P Indikator
Artikelnummer. 15918445 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Gewicht: 2,8 lbs
Artikelnummer. 15918445
Marke: Ohaus™ 30424065
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die OHAUS™ TD52P Anzeige ist ideal für den Einsatz in Verbindung mit Tisch- und Bodenwaagen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Die alphanumerische Tastatur und die Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzererfahrung.
  • Die Bildschirmanweisungen und Softkeys führen Sie durch die Bedienung.
  • Die Ergebnisse können auf der Micro SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe erfolgt über die integrierte RS232-Schnittstelle oder optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB-Gerät, Ethernet und Bluetooth/WiFi.
  • Analogausgang und diskrete E/A mit Relais.
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1.000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung herunter- oder hochgeladen werden können (mit SD-Karte).
  • GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 256 x 80 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 265 x 75 x 192 mm
Sprachen Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch
Gewicht (metrisch) 1,3 kg