Learn More
TCTEX1D1 Antibody, HRP, R&D Systems™
Code produit 18601931 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601931 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281830H
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TCTEX1D1 Polyclonal antibody specifically detects TCTEX1D1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TCTEX1D1
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène FLJ40873, MGC125768, RP11-266I14.2, Tctex1 domain containing 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TCTEX1D1 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of TCTEX1D1. Amino Acid Squence: SYMEEPSQRDDISRLT
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 200132
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.