Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TCS 2314 |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 522.59 |
| Reinheit | 98% |
| Molekulargewicht | 522.602 |