Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044232
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 18044232
Marke: Tocris Bioscience™ 3900/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
α4β1 (VLA-4) antagonist
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317353-73-4
Summenformel C28H34N4O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCS 2314
Menge 50 mg
Formelmasse 522.59
Reinheit 98%
Molekulargewicht 522.602