Learn More
Scotsman™ TCS 180 AS Cublet Ice Maker and Dispenser
Artikelnummer. 11734788
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
11734788 5 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11734788 Lieferant Scotsman™ Lieferanten-Nr. TCS180AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6365.00 CHF
    3895.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 2469.38 CHF
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TCS 180 AS cublet ice maker easily dispenses both ice and water.
TCS 180 AS cublet ice maker also dispenses both ice and water.
  • Allow customers to cool their drinks as per their own taste, making it easy and preventing any potential sanitary hazards
  • Clear and pure ice bits drop directly into the consumer's glass, with no manipulation
  • Industry benchmark in the ice or ice and water dispensers segment
  • Holds 5 g of 'Cubelet' super compressed ice
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 23.6 in.
Tiefe (metrisch) 600 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ice Making and Dispensing
Höhe (angloamerikanisch) 34.4 in.
Höhe (metrisch) 874 mm
Druckbereich 1 to 5 bar
Spannung 230 V
Breite (angloamerikanisch) 15.4 in.
Breite (metrisch) 390 mm
Fassungsvermögen 5 g
Versandgewicht (angloamerikanisch) 134 lb.
Versandgewicht (metrisch) 61 kg
Gewährleistung 2-year
Frequenz 50 Hz