Learn More
TCR beta Armenian Hamster, APC, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB79-APC-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982488
  • 259.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Spezifikation
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
H57-597
APC
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577
IgG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TCR beta Armenian Hamster, APC, Clone: H57-597, enQuireBio™ > 100 μg