Learn More
TCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | TCP1 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16826633
|
Proteintech
10320-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16816633
|
Proteintech
10320-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The T Complex Polypeptide 1 (TCP-1) is approximately 60 kDa protein constitutively expressed in almost all eukaryotic cells, and is upregulated during spermatogenesis. It is found in the cytosol as a subunit of a hetero-oligomeric chaperone that is known to be involved in the folding of actin and tubulin. The family of proteins termed chaperonins act to recognize and stabilize polypeptide intermediates during folding, assembly and disassembly, and share many characteristics with Heat Shock Protein 70 (HSP70) including high abundance, induction by environmental stress, and ATPase activity. The chaperonin family includes the mitochondrial HSP60, Escherichia coli GroEL, the plastid Rubisco-subunit binding protein, and the archaebacterial protein TF55. The TCP-1 sequence shows nearly 40% identity to TF55, but only minimal similarity to HSP60 and GroEL.Spezifikation
TCP1 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P11983, P17987 | |
21454, 6950 | |
TCP1 Fusion Protein Ag0389 | |
Primary | |
-20°C | |
TCP1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CCT alpha, CCT1, CCTa, D6S230E, t complex 1, TCP 1 alpha, TCP1 | |
TCP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |