Learn More
TCIRG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen TCIRG1
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810484
Unterlagen ansehen
Proteintech
12649-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16800484
Unterlagen ansehen
Proteintech
12649-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The T-cell immune regulator 1 (TCIRG1) is the a3 subunit of the vacuolar-type proton transporting ATPase (V-ATPase), a proton pump in late endosomes and lysosomes that functions in the luminal acidification of these organelles. Genetic defects in the gene encoding this protein a responsible for a severe form of autosomal recessive osteopetrosis, a condition that leads to increased bone density, decreased bone strength, and inflammation in bone tissues. TCIRG1 is also required for the normal secretion of insulin and the bacteria-killing function of macrophages.
Tekniske data
Tekniske data
TCIRG1
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q13488
10312, 27060, 293650
TCIRG1 Fusion Protein Ag3378
Primary
-20°C
TCIRG1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
a3, Atp6i, ATP6N1C, ATP6V0A3, OC 116 kDa, OC 116kDa, OC116, OPTB1, Stv1, T cell immune regulator 1, TCIRG1, TIRC7, V ATPase 116 kDa isoform a3, Vph1
TCIRG1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.