missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TCF7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (18H15L9)

Artikelnummer. 16311734
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16311734 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16311734 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 702957

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This antibody is predicted to react with Monkey, Cat, Bovine. Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

TCF7 (transcriptional factor 7) is a transcriptional activator involved in T-cell lymphocyte differentiation. Necessary for the survival of CD4+ and CD8+ immature thymocytes. Isoforms for TCF7 lacking the N-terminal CTNNB1 binding domain cannot fulfill this role. TCF7 binds to the T-lymphocyte-specific enhancer element (5'-WWCAAAG-3') found in the promoter of the CD3E gene. It may also act as feedback transcriptional repressor of CTNNB1 and TCF7L2 target genes. TLE1, TLE2, TLE3, and TLE4 repress transactivation mediated by TCF7 and CTNNB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCF7
Anwendungen ChIP Assay, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 18H15L9
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen TCF7
Gen-Zugriffsnummer P36402
Gen-Alias AI465550; HMG-box; OTTHUMP00000159390; OTTHUMP00000159391; T cell factor-1; T-cell factor 1; T-cell specific; T-cell-specific transcription factor 1; Tcf1; TCF-1; Tcf7; TCF-7; Transcription factor 7; transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box); transcription factor 7, T cell specific; transcription factor 7, T-cell specific
Gensymbole TCF7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Protein corresponding to human TCF7 [aa1-aa384].
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6932
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.