Learn More
TCEP Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TCEP Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H |
| Formelmasse | 286.0373 |
| Reinheit (%) | >95% |