missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEAL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16859433 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16859433 20 μL 20 Mikroliter
16849433 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16859433 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 119931AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TCEAL1 (transcription elongation factor A (SII) protein 3), also known as p21, SIIR or pp21, is a member of the TFS-II family. Transcription elongation factors of the TFS-II family are responsible for releasing RNA polymerase II (Pol II) from transcriptional arrest. DNA arresting sites can result in locked ternary complexes if elongating RNA polymerases are trapped. Transcription elongation factors function to activate the intrinsic RNA cleavage activity of RNA polymerases. This allows the RNA polymerase to cleave the nascent transcript, thereby forming a new 3′-terminus to resume elongation. TCEAL1 is a 157 amino acid nuclear protein that is ubiquitously expressed. TCEAL1 may exert its effects via protein-protein interactions with other transcriptional regulators rather than via direct binding of DNA.

Spezifikation

Antigen TCEAL1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen TCEAL1
Gen-Zugriffsnummer Q15170, Q5PPP3, Q921P9
Gen-Alias p21, pp21, SIIR, TCEA like protein 1, TCEAL1
Gensymbole TCEAL1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TCEAL1 Fusion Protein Ag2653
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 237052, 302593, 9338
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.