Learn More
HUBER TC50E, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3004.0002.99
Beschreibung
- Universelle Lösung für viele Kühlaufgaben
- Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten
- Ideal zum Gegenkühlen oder als Trockeneisersatz
- LED-Temperaturanzeige
- Einfache 3-Tasten-Bedienung
- Kompakte, platzsparende Bauform
- Robuste Gehäuse mit Tragegriffen
- Hochwertige Eintauchsonde aus Edelstahl
- Natürliches Kältemittel
Spezifikation
-50°bis +50 °C | |
Gehäuse TC50E | |
208/240 V |