Learn More
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TC-I 2000 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 414.4 |
| Physikalische Form | Solid |
| Farbe | Weiß |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 414.404 |