Learn More
R&D Systems™ TC ASK 10
Artikelnummer. 30001633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001633 50 mg 50 Milligramm
30001618 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001633 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4825/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable
Potent ASK1 inhibitor (IC50 = 14 nM); displays selectivity for ASK1 over other kinases including ASK2 (IC50 = 0.51 μM), MEKK1, TAK1, IKKβ, ERK1, JNK1, p38α, GSK-3β, PKCθ and B-raf (IC50 values are > 10 μM). Blocks downstream JNK1/p38 phosphorylation in cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005775-56-3
Summenformel C21H23Cl2N5O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC ASK 10
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 432.35
Reinheit >98%
Molekulargewicht 432.349