Learn More
Gibco™ TC-100 Insektenmedium, Pulver
Artikelnummer. 10483432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10483432 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10483432 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 43000033
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
TC-100 Insektenmedium, Pulver
TC 100 Insect Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von Insektenzellen, einschließlich Spodeptera frugiperda (Sf9), und die Expression des rekombinanten Autograpa Californica Nuclear Polyhedrose Virus (rAcNPV) mit dem Baculovirus Expression Vector System (BEVs) entwickelt. Wir bieten viele Gibco™ Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen an. TC 100 Insect Medium ist reich an Aminosäuren und verwendet Tryptose als zusätzliche Zuckerquelle.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ TC 100 Insect Medium wird üblicherweise mit 10 % Fötales Kälberserum (FBS) vor dem Gebrauch ergänzt. TC 100 Insect Medium erfordert CO in der Umgebung,2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Pulverform von TC100-Insektenmedium erfordert die Zugabe von 350 mg/l Natriumbikarbonat vor der Verwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Insektenzellen
Form Pulver
Produkttyp TC-100 Insektenmedium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Insektenzellkultur
Menge 10 L
Regulatorischer Status Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung TC-100 Insektmedium,10 ml, Pulver, Insektenzellen, Sf21, Sf9 Zelllinie,2 bis8° C Lagertemperatur, Raumtemperatur, Umgebungstemperatur