Learn More
TBS, 20-fache Lösung, pH 7,4, molekularbiologische Qualität, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865418 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Aufrecht stehender Karton
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15865418 5 L Aufrecht stehender Karton 5 Liter
15845418 100 mL Nalgene Flasche 100 Milliliter
15855418 1 L Nalgene Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865418 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75892.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.96 CHF
    205.65 CHF / 5 Liter
    Sparen 47.31 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in Western-Blot-Protokollen verwendet
Zum Einsatz in Western-Blot-Protokollen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TBS
Konzentration 20 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in Western Blotting-Protokollen verwendet.
pH 7.4
Physikalische Form Lösung
Menge 5 L
Verpackung Aufrecht stehender Karton
Güte Molekularbiologie, hochrein