Learn More
TBPE (Tetrabromphenolphthalein-Ethylester-Kaliumsalz), TRC
Artikelnummer. 30415344
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415344 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT10403050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TBPE (Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt)
CAS 62637-91-6
Summenformel C22 H13 Br4 O4 . K
Menge 50 mg
Synonym Benzoic acid','2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-','ethyl ester','potassium salt (9CI), Phenolphthalein','3',3'',5',5''-tetrabromo-','ethyl ester','potassium deriv. (6CI)
InChI-Formel InChI=1S/C22H14Br4O4.K/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12;/h3-10,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=O)c1ccccc1C(=C2C=C(Br)C(=O)C(=C2)Br)c3cc(Br)c([O-])c(Br)c3
IUPAC-Name Kalium;2,6-Dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat
Molekulargewicht (g/mol) 700.051
Formelmasse 695.718