Learn More
Invitrogen™ Human TBK1, GST Tag Recombinant Protein
TBK1 serine/threonine kinase is a member of the IKK family and is involved in NF-kappa B activation and IRF3 signaling.
850.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH34950.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Kinase-Familie | CK1 Kinase Family |
Proteinlänge | Full Length |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15627888
|
Invitrogen™
A31513 |
10μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15637888
|
Invitrogen™
A31514 |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188705
|
Invitrogen™
A31520 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This purified recombinant full-length protein can be used in a number of different applications, but it has been specifically validated for use with both the LanthaScreen™ & Z'-LYTE™ assay technologies to identify novel kinase inhibitors. TBL1 is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service.
- Validated for use with the LanthaScreen & Z'-LYTE assay technology
- Available in multiple pack sizes for convenient use
- Also available in our SelectSceen Kinase Profiling Service
Spezifikation
AAH34950.1 | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST Tag |
Kinase Assay | |
Full Length | |
Recombinant |