missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TB 500, TRC

Artikelnummer. 30421167
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421167 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0102052.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2S)-2-(((2S,3R)-2-(((2S)-2-(((2S,3R)-2-(((2S)-2-(((2S)-2-(((2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl)amino)-6-aminohexanoyl)amino)-6-aminohexanoyl)amino)-3-hydroxybutanoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)-3-hydroxybutanoyl)amino)-5-amino-5-oxopentanoic acid
CAS 885340-08-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C38 H68 N10 O14
Menge 2.5 mg
Synonym (2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoic acid, TB 500
InChI-Formel InChI=1S/C38H68N10O14/c1-19(2)18-27(42-22(5)51)35(58)44-23(10-6-8-16-39)32(55)43-24(11-7-9-17-40)33(56)47-30(20(3)49)36(59)45-25(13-15-29(53)54)34(57)48-31(21(4)50)37(60)46-26(38(61)62)12-14-28(41)52/h19-21,23-27,30-31,49-50H,6-18,39-40H2,1-5H3,(H2,41,52)(H,42,51)(H,43,55)(H,44,58)(H,45,59)(H,46,60)(H,47,56)(H,48,57)(H,53,54)(H,61,62)/t20-,21-,23+,24+,25+,26+,27+,30+,31+/m1/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-Acetamido-4-methylpentanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 889.005
Formelmasse 888.492
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.