Learn More
Tazobactam-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30422008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422008 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0101001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tazobactam Sodium Salt
CAS 89785-84-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H11 N4 O5 S . Na
Menge 1 g
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt (1:1)','(2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','(2S,3S,5R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-','4,4-dioxide','sodium salt','[2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole','4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 307579, Tazobactam sodium, Tazobactam sodium salt, YTR 830, (2S,3S,5R)-3-Methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
SMILES [Na+].C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(2S,3S,5R)-3-Methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ ^{6}-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 322.27
Formelmasse 322.0348
Reinheit (%) >95