Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tazobactam Natriumsalz
Artikelnummer. 15555146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15555146
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455372500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89785-84-2
Summenformel C10H11N4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 322.27
InChI-Schlüssel RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
IUPAC-Name Natrium (2S,3S)-3-Methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4per-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazobactam sodium salt
Typ Tazobactam Sodium Salt
Schmelzpunkt 140.0°C to 147.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 322.27