Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tazobactam Natriumsalz
Artikelnummer. 15545146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15545146 1 g 1 Gramm
15555146 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545146 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455370010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89785-84-2
Summenformel C10H11N4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 322.27
InChI-Schlüssel RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
IUPAC-Name Natrium (2S,3S)-3-Methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4per-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazobactam sodium salt
Typ Tazobactam Sodium Salt
Schmelzpunkt 140.0°C to 147.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 322.27