missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taxol, Tocris Bioscience™
Promotes assembly and inhibits disassembly of microtubules
Marke: Tocris Bioscience 1097/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antitumor agent; promotes and stabilizes tubulin polymerization, causing cell cycle arrest. Induces autocatalytic activation of caspase-10 in CCRF-HSB-2 cells, triggering apoptosis.Spezifikation
| Taxol | |
| C47H51NO14 | |
| 50mg | |
| RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N | |
| (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate | |
| 133640187 | |
| >99% |
| 33069-62-4 | |
| MFCD00869953 | |
| paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel | |
| CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 853.92 | |
| 853.92 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?