Learn More
Taurodeoxycholsäure, Natriumsalz-Hydrat, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 336840050
Additional Details : CAS : 1180-95-6 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10011751
  • 205.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
28-06-2021
Chemische Identifikatoren
207737-97-1
539.704
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
23702150
CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)O)C.O.[Na+]
C26H46NNaO7S
MFCD00149238
Sodium taurodeoxylate
Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonathydrat
Spezifikation
Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
207737-97-1,207737-97-1
0.5% max.
20ppm max.
MFCD00149238
Sodium taurodeoxylate
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonathydrat
23702150
Kristallpulver
+34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
+33.00 (20.00°C c=3,water)
5g
97%
(5% aq. soln.) clear colorless to faint yellow
97%
C26H46NNaO7S
Authentic
Glasflasche
CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)O)C.O.[Na+]
539.704
521.69
≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
7% Max. (K.F.)
Weiß
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation