Learn More
Taurin, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 166540025
Additional Details : CAS : 107-35-7 Gewicht : 4.00000kg
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043663
  • 394.90 CHF / 2.50 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Chemische Identifikatoren
107-35-7
125.14
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
1123
2-Aminoethansulfonsäure
C2H7NO3S
MFCD00008197
taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
CHEBI:15891
C(CS(=O)(=O)O)N
Spezifikation
200ppm max
110ppm max
0.2% max.
140ppm max
Weiß
2.5kg
107-35-7
C2H7NO3S
MFCD00008197
15, 9211
Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
C(CS(=O)(=O)O)N
125.14
CHEBI:15891
Kristalle oder kristallines Pulver
Taurine
Authentic
Kunststoffflasche
0.1% max.
300°C
99%
99%
H2NCH2CH2SO3H
04, 528
taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
2-Aminoethansulfonsäure
1123
125.14
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate