Learn More
Indikatorlösung von Tashiro, in Ethanol, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 L
6 x 250 ml
6 x 1 l
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
1.50 Liter
250 Milliliter
30 Milliliter
6 Stück
Beskrivelse
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Tashiro’-Indikatorlösung |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion